missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromobutane-2,2-d2, TRC

Artikelnummer. 30338739
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338739 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30338739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68183410MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Bromobutane-2,2-d2
CAS 55724-40-8
Molekylær formel C4 D2 H7 Br
Mængde 10 mg
Synonym Butane-2,2-d2, 1-bromo- (9CI), 1-Bromobutane-2,2-d2, 1-Bromobutane-2,2-D2, 1-Bromobutane-d2, n-Butyl bromide-d2
InChI formel InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i3D2
SMIL [2H]C([2H])(CC)CBr
IUPAC navn 1-bromo-2,2-dideuteriobutane
Molekylvægt (g/mol) 139.0306
Formel vægt 138.0013
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.