Få mere at vide
1-Bromobutane-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromobutane-2,2-d2 |
| CAS | 55724-40-8 |
| Molekylær formel | C4 D2 H7 Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butane-2,2-d2, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromobutane-2,2-d2, 1-Bromobutane-2,2-D2, 1-Bromobutane-d2, n-Butyl bromide-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CC)CBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,2-dideuteriobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.0306 |
| Formel vægt | 138.0013 g/mol |
| Vis mere |