Få mere at vide
1-Brombenzen, TRC
Artikelnummer. 30329761
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30329761 25 g
1 options
Artikelnummer. 30329761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68014525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromobenzene
CAS 108-86-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H5 Br
Mængde 25 g
Synonym Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL Brc1ccccc1
IUPAC navn bromobenzen
Molekylvægt (g/mol) 157.01
Formel vægt 155.9575
Procent renhed >95