Få mere at vide
1-Brombenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromobenzene |
| CAS | 108-86-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C6 H5 Br |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMIL | Brc1ccccc1 |
| IUPAC navn | bromobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.01 |
| Show More |