missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromobenzene-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromobenzene 13C6 |
| CAS | 112630-77-0 |
| Molekylær formel | 13C6 H5 Br |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-bromo- (ACI), 1-Bromobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 (ACI), Benzene-13C6, bromo- (9CI), Bromobenzene-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC navn | bromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.96 |
| Formel vægt | 161.978 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?