missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromobenzene-13C6, TRC

Artikelnummer. 30334580
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334580 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB680148100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromobenzene 13C6
CAS 112630-77-0
Molekylær formel 13C6 H5 Br
Mængde 100 mg
Synonym Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-bromo- (ACI), 1-Bromobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 (ACI), Benzene-13C6, bromo- (9CI), Bromobenzene-13C6
InChI formel InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMIL Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
IUPAC navn bromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatriene
Molekylvægt (g/mol) 162.96
Formel vægt 161.978
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.