Få mere at vide
1-Bromadamantan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422697
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422697 25 g 25g
11432697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14893.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 768-90-1 | C10H15Br | 215.134 g/mol
1-Bromadamantan er et vigtigt mellemprodukt, der bruges til at syntetisere medicin og nye materialer mv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Bromoadamantan er et vigtigt mellemprodukt, der bruges til at syntetisere medicin og nye
materialer osv.
Opløselighed Det er opløseligt
i organiske opløsningsmidler og uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt følsom. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-90-1
Molekylær formel C10H15Br
Molekylvægt (g/mol) 215.134
MDL nummer MFCD00074721
InChI nøgle VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
PubChem CID 79106
IUPAC navn 1-bromadamantan
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoadamantane
Smeltepunkt 117°C to 121°C
Mængde 25 g
Beilstein 1098857
Opløselighedsinformation It is soluble in organic solvents and insoluble in water.
Formel vægt 215.14
Procent renhed 99%