Få mere at vide
1-Bromoadamantan, 99%
Artikelnummer. 10756191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756191 100 g Glasflaske 100g
10001570 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149031000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 768-90-1 | C10H15Br | 215,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-90-1
Molekylær formel C10H15Br
Molekylvægt (g/mol) 215.13
MDL nummer MFCD00074721
InChI nøgle VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
PubChem CID 79106
IUPAC navn 1-bromadamantan
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromoadamantane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117,0 °C til 120,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i diethylether, kloroform, benzen, methanol og ethanol
Formel vægt 215.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver