Få mere at vide
1-(Bromoacetyl)pyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Bromoacetyl)pyrene |
| CAS | 80480-15-5 |
| Molekylær formel | C18 H11 Br O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(1-pyrenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11BrO/c19-10-16(20)14-8-6-13-5-4-11-2-1-3-12-7-9-15(14)18(13)17(11)12/h1-9H,10H2 |
| SMIL | BrCC(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-pyren-1-ylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.183 |
| Formel vægt | 321.999 |