Få mere at vide
1-Bromo-9-(tert-butyldimethylsilyloxy)nonane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-9-(tert-butyldimethylsilyloxy)nonane |
| CAS | 149051-24-1 |
| Molekylær formel | C15H33BrOSi |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | [(9-Bromononyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, ((9-Bromononyl)oxy)(tert-butyl)dimethylsilane, [(9-Bromononyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H33BrOSi/c1-15(2,3)18(4,5)17-14-12-10-8-6-7-9-11-13-16/h6-14H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 9-bromononoxy-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.41 |
| Formel vægt | 336.1484 |