Få mere at vide
1-Bromo-6-(trimethylammonium)hexyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-6-(trimethylammonium)hexyl Bromide |
| CAS | 32765-81-4 |
| Molekylær formel | C9 H21 Br N . Br |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21BrN.BrH/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCBr |
| IUPAC navn | 6-bromohexyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.08 |
| Formel vægt | 301.0041 |