Få mere at vide
1-Bromo-6-trifluoromethyl-naphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-6-trifluoromethyl-naphthalene |
| CAS | 117539-60-3 |
| Molekylær formel | C11 H6 Br F3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6BrF3/c12-10-3-1-2-7-6-8(11(13,14)15)4-5-9(7)10/h1-6H |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc2c(Br)cccc2c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-6-(trifluoromethyl)naphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.065 |
| Formel vægt | 273.96 |