missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-6-trifluoromethyl-naphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-6-trifluoromethyl-naphthalene |
| CAS | 117539-60-3 |
| Molekylær formel | C11 H6 Br F3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6BrF3/c12-10-3-1-2-7-6-8(11(13,14)15)4-5-9(7)10/h1-6H |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc2c(Br)cccc2c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-6-(trifluoromethyl)naphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.065 |
| Formel vægt | 273.96 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?