Få mere at vide
1-brom-6-phenylhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313596
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313596 1 g 1g
11333596 250 mg 250mg
11323596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14568.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27976-27-8 | C12H17Br | 241.172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27976-27-8
Molekylær formel C12H17Br
Molekylvægt (g/mol) 241.172
MDL nummer MFCD00236022
InChI nøgle RAOLIGFNQJMMKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexyl benzene, 1-bromo-6-phenylhexane, benzene, 6-bromohexyl, 1-bromo-6-phenyl-hexane, 6-phenylhexyl bromide, hexane, 1-bromo-6-phenyl, 6-bromanylhexylbenzene, 5-benzylpentyl bromide, 6-bromo-1-phenylhexane
PubChem CID 561788
IUPAC navn 6-bromhexylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-6-phenylhexane
Kogepunkt 115°C to 118°C (6 mmHg)
Brydningsindeks 1.5295
Mængde 1 g
Beilstein 2207649
Formel vægt 241.18
Procent renhed 97%