Få mere at vide
1-Bromo-6-chlorohexane, 97%
Artikelnummer. 11427244
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427244 25 g 25g
11417244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21619.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6294-17-3 | C6H12BrCl | 199.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6294-17-3
Molekylær formel C6H12BrCl
Molekylvægt (g/mol) 199.52
MDL nummer MFCD00001019
InChI nøgle JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorohexyl bromide, hexane, 1-bromo-6-chloro, 1-chloro-6-bromohexane, hexyl bromide, 6-chloro, 6-bromohexyl chloride, 1-bromo-6-chloro hexane, 1-bromo-6-chloro-hexane, acmc-1b9m0, 1-bromo-6-chlorohexane, jtyuiaohiyzbpb-uhfffaoysa
PubChem CID 80516
IUPAC navn 1-brom-6-chlorhexan
SMIL ClCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-6-chlorohexane
Tæthed 1.337
Kogepunkt 109°C to 110°C (2 mmHg)
Flammepunkt 101°C (214°F)
Brydningsindeks 1.4806
Mængde 25 g
Formel vægt 199.53
Procent renhed 97%