Få mere at vide
1-Bromo-5-phenylpentane, 98%
Artikelnummer. 10564764 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10564764 1 g Glasflaske 1g
10569223 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10564764 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384740010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14469-83-1 | C11H15Br | 227.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14469-83-1
Molekylær formel C11H15Br
Molekylvægt (g/mol) 227.14
MDL nummer MFCD01075177
InChI nøgle QICUPOFVENZWSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopentyl benzene, 1-bromo-5-phenylpentane, benzene, 5-bromopentyl, 5-phenylpentyl bromide, 1-bromo-5-phenyl-pentane, 5-bromo-n-pentyl benzene, 5-bromo-pentyl-benzene, 5-brompentyl benzol, phenylpentyl bromide, 5-phenylpentylbromide
PubChem CID 285561
IUPAC navn 5-brompentylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-5-phenylpentane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 148°C (18.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5(CH2)5Br
Brydningsindeks 1.5320 to 1.534
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.23
Formel vægt 227.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-5-phenylpentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.