Få mere at vide
1-Brom-5-fluoropentan, 99%
Artikelnummer. 15492169
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492169 1 g 1g
15412179 250 mg 250mg
15402179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64806.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 407-97-6 | C5H10BrF | 169,037 g/mol
1-brom-5-fluorpentan blev anvendt til at fremstille 18F-mærkede (aniido)piperidinderivater som a-opioidreceptorbilleddannelsesmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-brom-5-fluorpentan blev brugt til at fremstille 18
F-mærkede (anilido)piperidinderivater somμ -opioid receptor billeddannende midler.
Opløselighed
Opløseligt i methanol (i methanol). Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 407-97-6
Molekylær formel C5H10BrF
Molekylvægt (g/mol) 169.037
MDL nummer MFCD01709395
InChI nøgle GMYIZICPHREVDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1-bromo-5-fluoro, 5-fluoroamyl bromide, 5-fluoropentyl bromide, fluoropentyl bromide, 5-bromopentyl fluoride, acmc-20a2uo, 1-bromo-5-fluoro-pentane, pentane,1-bromo-5-fluoro, 4-01-00-00313 beilstein handbook reference, ksc493m6b
PubChem CID 120236
IUPAC navn 1-brom-5-fluorpentan
SMIL C(CCF)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-5-fluoropentane
Farve Farveløs
Tæthed 1.360 g/mL
Kogepunkt 162 °C
Lineær formel F(CH2)5Br
Brydningsindeks 1.4406
Mængde 1 g
Beilstein 1697258
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol (i methanol). Let opløselig i vand.
Formel vægt 169.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske