Få mere at vide
1-Brom-5-chloropentan, TRC
Artikelnummer. 30347616
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30347616 5 g
1 options
Artikelnummer. 30347616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6825905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-5-chloropentane
CAS 54512-75-3
Molekylær formel C5H10BrCl
Mængde 5 g
Synonym 1-Bromo-5-chloropentane, 5-Bromo-1-chloropentane, 5-Chloropentyl Bromide, NSC 50474
InChI formel InChI=1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMIL ClCCCCCBr
IUPAC navn 1-bromo-5-chloropentan
Molekylvægt (g/mol) 185.49