Få mere at vide
1-brom-5-chlorpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10470301 5 g Glasflaske 5g
10470491 25 g Glasflaske 25g
10003913 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10470301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221210050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54512-75-3 | C5H10BrCl | 185.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54512-75-3
Molekylær formel C5H10BrCl
Molekylvægt (g/mol) 185.49
MDL nummer MFCD00001016
InChI nøgle PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
PubChem CID 96070
IUPAC navn 1-brom-5-chlorpentan
SMIL ClCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-5-chloropentane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 210°C to 212°C
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)5Br
Brydningsindeks 1.4826 to 1.4846
Mængde 5 g
Beilstein 01,III,346
Specifik vægtfylde 1.4
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,chloroform,and ether
Formel vægt 185.49
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-5-chloropentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.