Få mere at vide
1-Brom-5-chloropentan, 98%
Description
1-Brom-5-chlorpentan, bruges som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-5-chlorpentan, anvendes som primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i organiske synteser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under normale temperaturer og tryk. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-5-chloropentane |
| Tæthed | 1.408 |
| Kogepunkt | 210 °C til 212 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4836 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1732341 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 185.5 |
| Procent renhed | 98% |