Få mere at vide
1-brom-5-chlorpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424467
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424467 10 g 10g
11434467 50 g 50g
11444467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20479.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54512-75-3 | C5H10BrCl | 185.49 g/mol
1-Brom-5-chlorpentan, bruges som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-5-chlorpentan, anvendes som primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som mellemprodukt i organiske synteser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under normale temperaturer og tryk. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54512-75-3
Molekylær formel C5H10BrCl
Molekylvægt (g/mol) 185.49
MDL nummer MFCD00001016
InChI nøgle PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
PubChem CID 96070
IUPAC navn 1-brom-5-chlorpentan
SMIL ClCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-5-chloropentane
Tæthed 1.408
Kogepunkt 210°C to 212°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.4836
Mængde 10 g
Beilstein 1732341
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 185.5
Procent renhed 98%