Få mere at vide
1-Bromo-4-(trifluormethylthio)benzen, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene |
| Tæthed | 1.71 |
| Kogepunkt | 199 °C til 200 °C |
| Flammepunkt | 83 °C (181 °F) |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2361926 |
| Formel vægt | 257.07 |
| Procent renhed | 97% |