Få mere at vide
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene, 97%
Artikelnummer. 11459896
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459896 1 g 1g
11469896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20874.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 333-47-1 | C7H4BrF3S | 257.068 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-47-1
Molekylær formel C7H4BrF3S
Molekylvægt (g/mol) 257.068
MDL nummer MFCD00040840
InChI nøgle CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, 1-bromo-4-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylthiobenzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 1-bromo-4-trifluoromethyl thio benzene, 4-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylsulfanyl benzene
PubChem CID 736413
IUPAC navn 1-brom-4-(trifluormethylsulfanyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1SC(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Tæthed 1.71
Kogepunkt 199°C to 200°C
Flammepunkt 83°C (181°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 1 g
Beilstein 2361926
Formel vægt 257.07
Procent renhed 97%