Få mere at vide
1-Bromo-4-(t-butyldimethylsilyloxy)butane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-(t-butyldimethylsilyloxy)butane |
| CAS | 89043-32-3 |
| Molekylær formel | C10H23BrOSi |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H23BrOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCBr |
| IUPAC navn | 4-bromobutoxy-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.28 |
| Formel vægt | 266.0702 |