Få mere at vide
1-Bromo-4-phenylbutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-phenylbutane |
| CAS | 13633-25-5 |
| Molekylær formel | C10 H13 Br |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2 |
| SMIL | BrCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-bromobutylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.114 |
| Formel vægt | 212.02 |