Få mere at vide
1-brom-4-phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Brom-4-phenylbutan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-4-phenylbutan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-phenylbutane |
| Tæthed | 1.214 |
| Kogepunkt | 131°C to 133°C (12 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| IUPAC navn | (4-brombutyl)benzen |
| Formel vægt | 213.12 |
| Procent renhed | 98% |