Få mere at vide
1-Brom-4-nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30346107
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30346107 25 g
1 options
Artikelnummer. 30346107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68721525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-nitrobenzene
CAS 586-78-7
Molekylær formel C6H4BrNO2
Mængde 25 g
Synonym 4-Bromo-1-nitrobenzene, 4-Bromonitrobenzene, 4-Nitro-1-bromobenzene, 4-Nitrobromobenzene, 4-Nitrophenyl Bromide, NSC 3526, p-Bromonitrobenzene, p-Nitrobromobenzene, p-Nitrophenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 1-bromo-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 202.01
Formel vægt 200.9425