missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-4-nitrobenzene-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-nitrobenze-d4 |
| CAS | 350820-19-8 |
| Molekylær formel | C6 2H4 Br N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-nitro- (9CI), 1-Bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzene, 1-Bromo-4-nitrobenzene-d4, 3-Bromo-6-nitrobenzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromonitrobenzene-d4, 1-Bromo-4-nitrobenzene-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.03 |
| Formel vægt | 204.9676 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?