Få mere at vide
1-Bromo-4-(methylsulfinyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-(methylsulfinyl)benzene |
| CAS | 934-71-4 |
| Molekylær formel | C7H7BrOS |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | BrC1=CC=C(S(C)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-(methylsulfinyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.1 |
| Formel vægt | 217.94 |