Få mere at vide
1-Bromo-4-methylcyclohexan, cis + trans, 97%
Artikelnummer. 11317785
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317785 25 g 25g
11307785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02640.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 6294-40-2 | C7H13Br | 177,085 g/mol
1-Brom-4-methylcyclohexan bruges som mellemprodukter i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Brom-4-methylcyclohexan anvendes som mellemprodukter i farmaceutisk forskning
.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6294-40-2
Molekylær formel C7H13Br
Molekylvægt (g/mol) 177.085
MDL nummer MFCD00014282
InChI nøgle RLOHLPHAOHGRNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, 1-bromo-4-methyl, p-methylcyclohexyl bromide, 4-bromo-1-methylcyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide, acmc-1b9h5, 1-bromo-4-methyl-cyclohexane, 4-methylcyclohexyl bromide cis+trans, cyclohexane, 1-bromo-4-methyl-, trans, 1-bromo-4-methylcyclohexane, cis + trans
PubChem CID 22727
IUPAC navn 1-brom-4-methylcyclohexan
SMIL CC1CCC(CC1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-methylcyclohexane
Navn note Cis + Trans
Tæthed 1.262
Kogepunkt 94 °C til 96 °C (50 mmHg)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 25 g
Beilstein 1900954
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 177.09
Procent renhed 97%