Få mere at vide
1-Bromo-4-methylcyclohexan, cis + trans, 97%
Beskrivelse
1-Brom-4-methylcyclohexan bruges som mellemprodukter i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-methylcyclohexane |
| Navn note | Cis + Trans |
| Tæthed | 1.262 |
| Kogepunkt | 94 °C til 96 °C (50 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.488 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1900954 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Formel vægt | 177.09 |
| Procent renhed | 97% |