Få mere at vide
1-Brom-4-isopropylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30336757
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30336757 1 g
1 options
Artikelnummer. 30336757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6964851G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-isopropylbenzene
CAS 586-61-8
Molekylær formel C9H11Br
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H11Br/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,1-2H3
SMIL CC(C)c1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 1-bromo-4-propan-2-ylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 199.09
Formel vægt 198.0044