Få mere at vide
1-Bromo-4-isobutylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-isobutylbenzene |
| CAS | 2051-99-2 |
| Molekylær formel | C10 H13 Br |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13Br/c1-8(2)7-9-3-5-10(11)6-4-9/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-(2-methylpropyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.114 |
| Formel vægt | 212.02 |