Få mere at vide
1-Bromo-4-iodonaphthalen, 98%
Artikelnummer. 15492199
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492199 5 g 5g
15402209 250 mg 250mg
15482199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64825.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 63279-58-3 | C10H6BrI | 332,966 g/mol
Det bruges som et OLED-materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et OLED
-materiale.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. (3,6 g/L) (°25 C)
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt tørt sted. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63279-58-3
Molekylær formel C10H6BrI
Molekylvægt (g/mol) 332.966
MDL nummer MFCD01166242
InChI nøgle HQHHKYXPFKHLBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-bromonaphthalene, 1-iodo-4-bromoaphthalene, 1-bromo-4-iodonaphth, naphthalene, 1-bromo-4-iodo
PubChem CID 5073667
IUPAC navn 1-brom-4-iodonaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2I)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-iodonaphthalene
Smeltepunkt 84 °C til 89 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2044950
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. (3,6 g/L) (25 °C)
Formel vægt 332.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof