Få mere at vide
1-Bromo-4-iodobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromoiodobenzene |
| CAS | 589-87-7 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br I |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H |
| SMIL | Brc1ccc(I)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-iodobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.9 |
| Formel vægt | 281.8541 |