Få mere at vide
1-Bromo-4-fluoronaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30339011
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30339011 1 g
1 options
Artikelnummer. 30339011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6890651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
CAS 341-41-3
Molekylær formel C10H6BrF
Mængde 1 g
Synonym 1-Fluoro-4-bromonaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMIL Fc1ccc(Br)c2ccccc12
IUPAC navn 1-bromo-4-fluoronaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 225.06
Formel vægt 223.9637