Få mere at vide
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, 98%
Artikelnummer. 11444190
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444190 1 g 1g
11448766 5 g 5g
11458766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16934.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 341-41-3 | C10H6BrF | 225.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 341-41-3
Molekylær formel C10H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 225.06
MDL nummer MFCD00051473
InChI nøgle VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 67647
IUPAC navn 1-brom-4-fluornaphthalen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 2085804
Formel vægt 225.06
Procent renhed 98%