Få mere at vide
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-fluoronaphthalene |
| CAS | 341-41-3 |
| Molekylær formel | C10H6BrF |
| MDL nummer | MFCD00051473 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | FC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.06 |
| Procent renhed | 95% |