Få mere at vide
1-Bromo-4-fluorobutan, 97%
Artikelnummer. 15441469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441469 25 g 25g
15421469 1 g 1g
15431469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64317.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 462-72-6 | C4H8BrF | 155,01 g/mol
1-brom-4-fluorbutan kan anvendes til syntese af fluoralkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-brom-4-fluorbutan kan anvendes til syntese af fluoralkyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]alkylaminer.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand ved
25 C 0,48 °g/L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-72-6
Molekylær formel C4H8BrF
Molekylvægt (g/mol) 155.01
MDL nummer MFCD00209551
InChI nøgle WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10022
IUPAC navn 1-brom-4-fluorbutan
SMIL C(CCBr)CF
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-fluorobutane
Farve Farveløs
Tæthed 1.444 g/mL
Kogepunkt 134 °C til 135 °C
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Lineær formel FCH2CH2CH2CH2Br
Brydningsindeks 1.439
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731414
Synonym 4-fluorobutyl bromide, butane, 1-bromo-4-fluoro, butane,1-bromo-4-fluoro, fluorobutyl bromide, acmc-20aoww, 4-bromo-1-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butane, 4-01-00-00263 beilstein handbook reference, 1-bromo-4-fluorobutane, 1-bromo-4-fluoro-butan;4-fluoro-1-bromobutane
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand ved 25 °C 0,48 g/L.
Formel vægt 155.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske