Få mere at vide
1-brom-4-fluorbenzen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16329677 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16329677 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16329677 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S593
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1-brom-4-fluorbenzen460-00-41000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-fluorobenzene
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 460-00-4, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C6H4BrF
MDL nummer MFCD00000342
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC navn 1-brom-4-fluorbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P and T
Molekylvægt (g/mol) 175.00
PubChem CID 9993
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug