Få mere at vide
1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene |
| CAS | 170098-98-3 |
| Molekylær formel | C7H5BrFNO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)7(10(11)12)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(F)c(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.02 |
| Formel vægt | 232.9488 |