Få mere at vide
1-Bromo-4-(ethylthio)benzen, 97%
Artikelnummer. 11343207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343207 100 g 100g
11323207 5 g 5g
11333207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13718.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 30506-30-0 | C8H9BrS | 217,124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30506-30-0
Molekylær formel C8H9BrS
Molekylvægt (g/mol) 217.124
MDL nummer MFCD01318109
InChI nøgle CTFHVAKXUMMGOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-ethylthio benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl benzene, 4-bromophenyl ethyl sulfane, benzene,1-bromo-4-ethylthio, acmc-1ae1n, 1-bromo-4-ethylthiobenzene, 4-bromo-1-ethylthiobenzene, ethyl 4-bromophenyl sulfide, 1-bromo-4-ethylthio-benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl-benzene
PubChem CID 7006650
IUPAC navn 1-brom-4-ethylsulfanylbenzen
SMIL CCSC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Kogepunkt 109 °C til 111 °C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.6069
Mængde 100 g
Beilstein 2354970
Formel vægt 217.13
Procent renhed 97%