Få mere at vide
1-Bromo-4-ethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-ethylbenzene |
| CAS | 1585-07-5 |
| Molekylær formel | C8H9Br |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Bromoethylbenzene, 4-Ethyl-1-bromobenzene, 4-Ethylbromobenzene, 4-Ethylphenyl Bromide, NSC 60144, p-Bromoethylbenzene, p-Ethylbromobenzene, p-Ethylphenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-ethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.06 |
| Formel vægt | 183.9888 |