Få mere at vide
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene, 95%
Artikelnummer. 11328616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328616 1 g 1g
11338616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17666.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59557-93-6 | C12H12BrN | 250.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59557-93-6
Molekylær formel C12H12BrN
Molekylvægt (g/mol) 250.139
MDL nummer MFCD02093945
InChI nøgle CWPDFSZHOZTGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-dimethylamino naphthalene, acmc-20aox1, 4-bromonaphthyl dimethylamine, n,n-dimethyl-4-bromo-1-naphthylamine, n,n-dimethyl-4-bromonaphthalene-1-amine
PubChem CID 4083804
IUPAC navn 4-brom-N,N-dimethylnaphthalen-1-amin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Tæthed 1.4305
Kogepunkt 137°C to 139°C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.6361
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 3254839
Formel vægt 250.14
Procent renhed 95%