Få mere at vide
1-Bromo-4-chlorobutan, TRC
Artikelnummer. 30337050
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337050 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6826501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-chlorobutane
CAS 6940-78-9
Molekylær formel C4H8BrCl
Mængde 1 g
Synonym 1-Chloro-4-bromobutane, 4-Bromo-1-chlorobutane, 4-Bromobutyl Chloride, 4-Chloro-1-bromobutane, 4-Chlorobutyl Bromide, NSC 60193, Tetramethylenechlorobromide
InChI formel InChI=1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMIL BrCCCCCl
IUPAC navn 1-bromo-4-klorobutan
Molekylvægt (g/mol) 171.46