Få mere at vide
1-Brom-4-chlorobutan, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-chlorobutane |
| Tæthed | 1.489 |
| Kogepunkt | 175 °C til 176 °C |
| Flammepunkt | 60 °C (140 °F) |
| Lugt | Aromatisk |
| Brydningsindeks | 1.4875 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1098275 |
| Formel vægt | 171.47 |
| Vis mere |