Få mere at vide
1-Bromo-4-chlorobutane, 99%
Artikelnummer. 11430233
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430233 25 g 25g
11440233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11399.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6940-78-9 | C4H8BrCl | 171.462 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6940-78-9
Molekylær formel C4H8BrCl
Molekylvægt (g/mol) 171.462
MDL nummer MFCD00001010
InChI nøgle NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
PubChem CID 81364
IUPAC navn 1-brom-4-chlorbutan
SMIL C(CCBr)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-chlorobutane
Tæthed 1.489
Kogepunkt 175°C to 176°C
Flammepunkt 60°C (140°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.4875
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1098275
Formel vægt 171.47
Procent renhed 99%