Få mere at vide
1-Bromo-4-chlorobutane, 99%
Artikelnummer. 10152560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10152560
Brand: Thermo Scientific Acros 106841000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6940-78-9 | C4H8BrCl | 171.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6940-78-9
Molekylær formel C4H8BrCl
Molekylvægt (g/mol) 171.46
MDL nummer MFCD00001010
InChI nøgle NIDSRGCVYOEDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1-bromo-4-chloro, tetramethylene chlorobromide, 4-bromo-1-chlorobutane, 1-chloro-4-bromobutane, 4-bromobutyl chloride, 4-chlorobutyl bromide, 1-brom-4-chlorbutan, 4-chlorobromobutane, bromo 4 chlorobutane, bromo-4-chlorobutane
PubChem CID 81364
IUPAC navn 1-brom-4-chlorbutan
SMIL C(CCBr)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-chlorobutane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.4800g/mL
Kogepunkt 80.0°C to 82.0°C (30.0 mmHg)
Flammepunkt 60°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)4Br
Brydningsindeks 1.4865 to 1.4885
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.48
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with organic solvents,soluble in ethanol,ethylether,slightly soluble in carbontetrachloride
Formel vægt 171.46
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-chlorobutane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.