Få mere at vide
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene |
| CAS | 41513-04-6 |
| Molekylær formel | C6H3BrClNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-nitro-4-chlorobenzene, 1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene, 2-Bromo-5-chloronitrobenzene, 4-Bromo-3-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-2-bromonitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Br |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-chloro-2-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.45 |