missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one |
| CAS | 143327-55-3 |
| Molekylær formel | C10H10BrClO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Bromo-4-(4-chlorophenyl)-2-butanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrClO/c11-7-10(13)6-3-8-1-4-9(12)5-2-8/h1-2,4-5H,3,6-7H2 |
| SMIL | O=C(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-(4-chlorophenyl)butan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.54 |
| Formel vægt | 259.96 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?